missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel Blank, VHG™
Descrizione
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel Blank
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Blank |
| Metodi | ICP/XRF/RDE |
| Nomi componenti o analita | Blank |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| IUPAC Name | Blank |
| Solvent or Matrix | #2 Diesel Fuel |
| Quantità | 0.5 gal |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?