Learn More
CleanSpace™ Ultra Power System
Codice prodotto. 15930102 Sfoglia Tutto CleanSpace Technology Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Power Unit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15930102 Power Unit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15930102 Fornitore CleanSpace™ N. del fornitore PAF0070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00€
    1291.32€ / pezzi 1
    Risparmia 573.68€
    30% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Battery-powered, positive pressure air-purifying respirator with an IP Rating 66. Suitable for decontamination procedures and applications where there is an abundance of dust and water. Can be used for particulate and gas applications.
  • IP Rating 66 – resistant to dust and liquid ingress
  • Suitable for decontamination showers
  • Light weight and comfortable
  • AirSensit™ System for mask pressure control and breath responsive airflow
  • One-button system and standby and auto-start/stop mode for quick don/doffing
  • Easy to use support harness
  • Altitude compensated filter blocked detection
  • Long operating time: up to 8 hours and quick battery recharging: < 2 hours
  • Easy and accurate flow capability check
Specifica
Product Type PAPR Assembly, No Headtop
Modello PAF-0070
Mask sold separately