Learn More
Ultra Pure Water (Acqua ultra pura)
Codice prodotto. 11949242
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
5 l
10 l
Dimensione della confezione:
10 LT
2.50L
5 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11949242 5 l 5 LT
11939242 2.5 L 2.50L
12044907 10 l 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11949242 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL02.2101.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.00€
    20.90€ / 5L
    Risparmia 44.10€
    67% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ultra purified for laboratory use, AAS and ICP. Water, Ultra-Pure, Chem-Lab meets ASTM D-94 and D-129 standards. It is UV filtrated with LF < 1μS – 0.4μm. Available in a range of quantities: 2.5, 5 and 10L.
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
pH 7
Colore Colorless
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Peso formulazione 18.016g/mol
Grado Ultra Pure
Pressione del vapore 17.5mm Hg at 20°C
Filtered Through LF < 1μS – o0.4μm, UV filtrated
Densità 1.00g/mL
Quantità 5 l
Forma fisica Liquid