Learn More
Thermo Scientific™ Ultra Pure Water Dispensing and Shut-Off Taps
Codice prodotto. 15453452 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Pure Water Outlet Straight
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
15453452 Pure Water Outlet Straight Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15453452 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50155456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00€
    323.00€ / pezzi 1
    Risparmia 27.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Use these PVC taps with high-purity water. Available with straight or angled nozzle, for use with SDI systems (behind the tanks).
Use these PVC taps with high-purity water. Available with straight or angled nozzle, Thermo Scientific™ Ultra Pure Water Dispensing and Shut-Off Taps are used with SDI systems, behind the tanks.
  • For use with high purity water
  • Available with straight or angled (90°) nozzle
  • Material: PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Pure Water Outlet Straight
Da utilizzare con (apparecchiatura) SDI System, Pure Water Outlet
Tipo Ultra Pure Water Dispensing Outlet
Collegamento ingresso NPTF (sistema imperiale) R ¾ in. Union Nut
Materiale PVC
Larghezza (sistema metrico) 120 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Profondità (sistema metrico) 50 mm