Learn More
Thermo Scientific™ Ultra Pure Water Distributors
Codice prodotto. 15590226 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
1 inlet, 2 outlets
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
15590226 1 inlet, 2 outlets Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15590226 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50155463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00€
    215.00€ / pezzi 1
    Risparmia 18.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-01-2027
Use Thermo Scientific™ Ultra Pure Water Distributors with all SDI systems.
Use Thermo Scientific™ Ultra Pure Water Distributors with all SDI systems.
  • Plastic
  • Connectors allow connection of shut-off taps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 1 inlet, 2 outlets
Da utilizzare con (apparecchiatura) SDI System
Tipo Ultra Pure Water Distribution Manifold
Collegamento ingresso NPTF (sistema imperiale) 1 x R 3/4 in. union nut; 2 x R3/4 in. male thread
Materiale PVC
Larghezza (sistema metrico) 280 mm
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Profondità (sistema metrico) 50 mm