Learn More
Thermo Scientific™ Ultra Streptavidin-HRP
Codice prodotto. 10721565 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1.5 mL
Dimensione della confezione:
1.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10721565 1.5 mL 1.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10721565 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore N504
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ultra Streptavidin-HRP
Streptavidin-HRP consists of streptavidin protein that is covalently conjugated to horseradish peroxidase (HRP) enzyme. Streptavidin binds to biotin and the conjugated HRP provides a high level of activity for detection using an appropriate substrate system.
Features of Streptavidin-HRP:
  • Product Number: N504
  • Size: 1.5 mL
  • Formulation: Conjugate in stabilizer solution containing protein and preserved with 0.02% methyliso-thiazolone, 0.02% bromonitrodioxane, and 0.002% other active isothiazolones.
  • Storage: Shipped on cold packs. Store at 2-8°C. Stable until expiration date if stored under these conditions.
  • Application: ELISA: to be used with biotin-labeled detection antibodies. Recommended dilution range is 1:400 - 1:2,000 in ELISA diluent (e.g., PBS containing 4% protease-free BSA) . The optimal dilution must be determined empirically for each specific application. Prepare dilutions immediately before use.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Coniugato HRP
    Quantità 1.5 mL
    Forma Liquid
    Product Type Streptavidin Conjugate
    Target Molecule Biotin
    Label or Dye HRP (Horseradish Peroxidase)
    compliance-icons
    Identificativo prodotto
    • Ultra Streptavidin-HRP
    Avvertenza
    • Attenzione
    Categoria di pericolo
    • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
    Indicazioni di pericolo
    • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
    Consigli di prudenza
    • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
    • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
    • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
    • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
    Informazioni supplementari
    • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one