Descrizione
Strumento per dispersione competitivo nel prezzo, per volumi da 1 a 1500ml (H2O) con display digitale della velocità. Offre un'ampia gamma di velocità da 3000 a 25,000 giri/min che consentono agli utenti di lavorare a velocità circonferenziali elevate anche con rotori di diametro ridotto. Un'ampia scelta di elementi di dispersione garantisce un'ampia gamma di applicazioni.
- Display digitale della velocità
- Controllo elettronico della velocità
- Protezione elettronica da sovraccarico
- Gli elementi di dispersione in acciaio inossidabile possono essere lavati in modo rapido e semplice
- Elementi di dispersione monouso in plastica disponibili in due formati
- Visualizzazione del codice di errore
- Funzionamento silenzioso
- Motore protetto da sovraccarico
- Display digitale per monitoraggio preciso delle velocità impostate ed effettive 2+1 anno dopo la registrazione su 2+1 www.ika.com/register
- Manopola rotante per la regolazione della velocità
Specifica
Specifica
| Speed | Da 3000 a 25000 gir/min |
| Tensione | 220/240 V |
| Requisiti elettrici | 220/240 V, 50/60 Hz, 500 W |
| Wattage | 500 W |
| Intervallo volume (sistema metrico) | Da 0.001 a 1.5 l |
| Profondità (sistema metrico) | 106 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 450 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 87 mm |
| Display | LED |
| Include | Controllo elettronico della velocità e protezione da sovraccarico |
| Vedi altri risultati |