Learn More
IKA™ Dispersore digitale ULTRA-TURRAX™ T 50
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13306309 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Speed:
600 - 10000 RPM
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Speed unitSize
13306309 600 - 10000 RPM Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13306309 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0003787000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Offering a wide speed range from 500 to 10,000rpm that enables users to work at high circumferential speeds even with small rotor diameters.
  • Powerful dispersing instrument for volumes from 0.25 to 30L (H2O) with digital speed display
  • Broad choice of dispersing elements guarantees a wide range of applications
  • Reproducible operations due to constant speed even with changes in viscosities
  • Electronic speed control
  • Electronic overload protection
  • Stainless steel dispersing elements can be cleaned quickly and easily
  • Smooth start
  • Error code display
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dispersore digitale
Speed 600 - 10000 RPM
Tensione 220/240 V
Requisiti elettrici 220/240 V, 50/60 Hz, 1100 w
Hertz 50/60 Hz
Wattage 1100 w
Intervallo volume (sistema metrico) 0.25 - 30 l
Profondità (sistema metrico) 139 mm
Altezza (sistema metrico) 271 mm
Larghezza (sistema metrico) 115 mm
Display LED
Da utilizzare con (applicazione) Dispersing at high circumferential speeds with small rotor diameters
Modello T 50 ULTRA-TURRAX™
Quantità confezione 1 ciascuno
Viscosità 5000 mPas
Peso (sistema metrico) 5.76 kg