Specifica
| Product Type | Digital Disperser |
| Speed | 1000 to 9500 rpm |
| Tensione | 3 x 400 V |
| Requisiti elettrici | 3 x 400 V, 50/60 Hz, 2600/2200 W |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Wattage | 2600/2200 W |
| Intervallo volume (sistema metrico) | 2 to 50 L |
| Profondità (sistema metrico) | 400 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 178 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Vedi altri risultati |