Learn More
UVP Ultra Violet EL Lamps
Codice prodotto. 11758251
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength unitSize
11758251 302 nm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11758251 Fornitore UVP N. del fornitore 95025002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Sorgente luminosa UV-B
Tensione 230 V
Wattage 8 W
Wavelength 302 nm
Amperaggio 0.32 A
Dimensioni (L x P x A) 376 x 97 x 64 mm
Requisiti elettrici 8 W, 230 V, 50/60 Hz
Altezza (sistema metrico) 64 mm
Hertz 50/60 Hz
Include 2 UV Tubes
Lunghezza (sistema metrico) 376 mm
Quantità confezione 1 Ea.
Larghezza (sistema metrico) 97 mm
Product Type UV Lamp