Descrizione
- Ultracarb™
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 2.5 to 7.5 |
| Dimensione del poro | 90 Å |
| Carico di carbonio | 22% |
| Materiale | Silica |
| Tecnica | HPLC, LC/MS, UHPLC, UHPLC-MS |
| Product Type | HPLC Column |