Learn More
Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-5 GC Columns
Dramatically increase the speed of your analysis with Thermo Scientific™ UltraFast GC columns.
2433.72€ - 2825.13€
Specifica
Stationary Phase UltraFast UFC-5
Da utilizzare con (apparecchiatura) Trace GC UltraFast Instrument
Diametro (sistema metrico) interno 0.1 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Spessore pellicola Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Spessore pellicola Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10301105
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
UFMC00002010006
0.4 μm 10 m Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10311195
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
UFMC00200000000
0.4 μm 5 m Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10321195
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
UFMC00300000000
0.1 μm 5 m Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Dramatically increase the speed of your analysis with Thermo Scientific™ UltraFast GC columns. If your laboratory processes large numbers of samples each day, UltraFast GC columns have the processing speed and throughput you need. These short, narrow-bore columns are designed for use with the Thermo Scientific TRACE GC UltraFast gas chromatograph configuration. Together they deliver a significant gain in analysis speed compared to conventional GC procedures.
Applications:
Chemical
Petrochemical
Environmental
Flavors and fragrances
Tailored Specifically for Robustness and Speed
UltraFast GC columns utilize short (2 to 10m), narrow-bore capillaries and temperature programming conditions usually fast than 2°C/s, which results in peak widths in the 50-200ms range. As a result, analysis times average 1 minute or less. Benefits include:
Dramatically shorter analysis times
Increased sample throughput by a factor of 20
Longer column lifetimes
UltraFast UFC-5 Columns Uses:
General
Specifica
Specifica
UltraFast UFC-5
Trace GC UltraFast Instrument
0.1 mm