Learn More
Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-M1 GC Columns
Codice prodotto. 10724657 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10724657 5 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10724657 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore UFMC00001070904
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Dramatically increase the speed of your analysis with Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-M1 GC Columns.
Dramatically increase the speed of your analysis with Thermo Scientific™ UltraFast™ UFC-M1 GC Columns. If your laboratory processes large numbers of samples each day, UltraFast GC columns have the processing speed and throughput you need. These short, narrow-bore columns are designed for use with the Thermo Scientific™ TRACE GC™ UltraFast gas chromatograph configuration. Together they deliver a significant gain in analysis speed compared to conventional GC procedures.
Applications:
  • Chemical
  • Petrochemical
  • Environmental
  • Flavors and fragrances
Tailored Specifically for Robustness and Speed
UltraFast GC columns utilize short (2–10m), narrow-bore capillaries and temperature programming conditions usually fast than 2°C/s, which results in peak widths in the 50-200ms range. As a result, analysis times average 1 minute or less. Benefits include:
  • Dramatically shorter analysis times
  • Increased sample throughput–by a factor of 20
  • Longer column lifetimes
UltraFast UFC-M1 Columns uses:
  • General
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Flavor Analysis, GC for Petrochemicals, GC for Environmental Analysis, GC for Flavors and Fragrances
Lunghezza (sistema metrico) 5 m
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase UltraFast UFC-M1
Da utilizzare con (apparecchiatura) Trace GC UltraFast Instrument
Descrizione 5 m x 0.32 mm x 0.25 μm
Product Line Ultrafast
Spessore pellicola 0.25 μm
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.