Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 300 kDa NMW, Biomax Polyethersulfone
300 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone
284.00€ - 615.00€
Specifica
Tipo di filtro | Ultrafiltration |
---|---|
Materiale | PES |
MWCO | 300000 MWCO |
Codice filtro | PBMK |
Da utilizzare con (applicazione) | Protein purification; protein concentration; protein desalting |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10711991
|
Merck
PBMK02510 |
25 mm |
284.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10025291
|
Merck
PBMK04310 |
44.5 mm |
460.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10641412
|
Merck
PBMK04710 |
47 mm |
490.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10719922
|
Merck
PBMK06210 |
63.5 mm |
555.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10116761
|
Merck
PBMK07610 |
76 mm |
605.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10035371
|
Merck
PBMK09005 |
90 mm |
475.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10515482
|
Merck
PBMK15005 |
150 mm |
615.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
300 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone
Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice. Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel™ regenerated cellulose and Biomax™ polyethersulvone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes & diameters.Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules.
Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media.
Microfiltration Durapore™ PVDF cut discs are available 0.1 μm, 0.22 μm, and 0.45 μm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters.
Features & Benefits:
- Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm
- Both Ultracel™, Durapore™, and Biomax™ membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements
- Compatible with Amicon™ Stirred Cells
Applications:
Concentration, Buffer Exchange, Desalting
Specifica
Ultrafiltration | |
300000 MWCO | |
Protein purification; protein concentration; protein desalting | |
Ultrafiltration Disc |
PES | |
PBMK | |
PES |