Learn More
Sartorius Ultrafiltration Membrane Discs
Codice prodotto. 10662392 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
63 mm
76 mm
Materiale (membrana):
Cellulose
PES
Polysulfone
Spessore (sistema metrico):
120 μm
180 μm
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Dimensione della confezione:
pezzi 10
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Materiale (membrana) Spessore (sistema metrico) MWCO Dimensione della confezione
10662392 47 mm Polysulfone 120 μm 300 kDa pezzi 10
10022281 47 mm Polysulfone 120 μm 5 kDa pezzi 10
11720945 25 mm Polysulfone 120 μm 5 kDa pezzi 10
15992510 76 mm Polysulfone 120 μm 50 kDa pezzi 10
10173751 25 mm Cellulose 180 μm 5 kDa pezzi 10
11750945 76 mm Polysulfone 120 μm 5 kDa pezzi 10
10123941 47 mm Polysulfone 120 μm 30 kDa pezzi 10
11790945 76 mm Polysulfone 120 μm 10 kDa pezzi 10
10504201 25 mm Cellulose 180 μm 30 kDa pezzi 10
11740945 63 mm Polysulfone 120 μm 5 kDa pezzi 10
10133801 63 mm Cellulose 180 μm 5 kDa pezzi 10
11760945 25 mm Polysulfone 120 μm 10 kDa pezzi 10
11730955 47 mm PES 120 μm 100 kDa pezzi 10
10347261 47 mm Polysulfone 120 μm 1 kDa pezzi 10
10397681 63 mm Polysulfone 120 μm 30 kDa pezzi 10
10337261 47 mm Cellulose 180 μm 5 kDa pezzi 10
15982510 25 mm Polysulfone 120 μm 50 kDa pezzi 10
10748202 47 mm Polysulfone 120 μm 50 kDa pezzi 10
10662602 76 mm Cellulose 180 μm 30 kDa pezzi 10
10439511 76 mm Cellulose 180 μm 10 kDa pezzi 10
10574571 47 mm Cellulose 180 μm 30 kDa pezzi 10
15922520 76 mm Polysulfone 120 μm 300 kDa pezzi 10
10052301 63 mm Cellulose 180 μm 30 kDa pezzi 10
15962510 63 mm Polysulfone 120 μm 1 kDa pezzi 10
10716092 47 mm Polysulfone 120 μm 10 kDa pezzi 10
10032421 76 mm Cellulose 180 μm 5 kDa pezzi 10
15972510 76 mm Polysulfone 120 μm 1 kDa pezzi 10
10245801 25 mm Cellulose 180 μm 10 kDa pezzi 10
11780945 63 mm Polysulfone 120 μm 10 kDa pezzi 10
15902520 25 mm Polysulfone 120 μm 30 kDa pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Codice prodotto. 10662392 Fornitore Sartorius N. del fornitore 1467947D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    168.00€ / pezzi 10
    Risparmia 2.00€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 07-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For sample concentration in stirred cells
Sartorius Stedim Biotech offers a wide range of ultrafiltration membrane discs for sample concentration in stirred cells. Membrane disc diameters range from 13 mm to 293 mm, molecular weight cut-offs from 1 to 300 kDa. Different membrane materials are available depending on the application: PES is the standard material with high flux, no hydrophobic or hydrophilic interactions and low fouling characteristics.Hydrosart™, a patented regenerated cellulose membrane, features extremely low protein binding and extended chemical resistance and is preferred for concentration of samples with very low protein content.
  • Wide range of MWCO
  • Wide range of disc diameters
  • Compatible with all stirred cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di filtro Membrane Filter
Formato Ultrafiltration Disc
Materiale PES
Materiale (membrana) Polysulfone
MWCO 300 kDa
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) For sample concentration in stirred cells
Quantità 10/Pk.
Spessore (sistema metrico) 120 μm
Tipo Membrane Filter
Diametro (sistema metrico) 47 mm