Learn More
Buerkle™ Ultraflex Safety Goggles
Codice prodotto. 11971651 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore telaio:
Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore telaio Dimensione della confezione
11971651 Blue Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11971651 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 25021003
In stock
Hingeless side pieces and soft side piece ends
  • Ideal as over-glasses for conventional prescription glasses
  • Ultralight for maximum wearing comfort
  • Safety spectacles without hinges, completely metal-free
  • Optimum optical clarity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN 166 - 168 and 170
Lens Coating Scratch-resistant
Lens Tint Clear
Product Type Over-the-Glasses Safety Glasses
Da utilizzare con (applicazione) Eye Protection
Colore telaio Blue
N. per confezione 1 ciasc.
Materiale Polycarbonate
Monouso Limited-use
Lens Material Polycarbonate
Materiale del telaio Polycarbonate
UV Protection UV400