Learn More
Merck Ultrafree MC Tubes
Marca:  Merck UFC3000TB
Dettagli aggiuntivi : Peso : 25.00000kg
Codice prodotto. 10623402
  • 481.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 26-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Clear
Removal of particles and precipitates from aqueous and some solvent-based samples, including protein and nucleic acid solutions
12,000g (1–4 min.)
Filtrate Collection Tube
40 mm
Non-sterile
Polypropylene
1000 Pack
1.5 mL
10.6 mm