Learn More
Edwards Vacuum™ Olio lubrificante Ultragrade™
Codice prodotto. 10431991
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1000 mL
4000 ml
Dimensione della confezione:
4L
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10431991 4000 ml 4L
10656495 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10431991 Fornitore Edwards Vacuum™ N. del fornitore H11025013
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The most popular oil for rotary van pumps, with excellent lubrication and vapour pressure characteristics.
  • Produced using a unique hydrotreating process which eliminates nitrogen, sulphur and oxygen and the aromatic hydrocarbons, leaving a clear base stock essentially free of impurities
  • When combined with additives, the Performance oils give improved vacuum performance, thermal and oxidation stability and rust inhibition
  • Anti-oxidants included in oil enable the pump to withstand high operating temperatures without oil degradation, extending intervals between oil changes
  • The best choice for large pumps used in heavy duty cycling applications
  • Other applications include mass spectrometers, electron microscopes, thin film sputtering, surface studies, UHV systems, leak detection, TV tubes, power valves and much more
Specifica
Product Type Olio lubrificante Ultragrade
Formato Olio
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spettrometri di massa, microscopi elettronici, sputtering in film sottile, studi di superficie, sistemi UHV, rilevazione delle perdite, tubi TV, valvole di potenza, distillazione, studi spaziali, forni, saldatrici EB, impregnazione, pompaggio chimico, imballaggio, metallizzazione
Certificazione/Conformità ROHS
Pressione Vapour pressure 1 x 108 mbar at 20°C
Viscosità 352 cSt at 20°C, 103 cSt at 40°C
Volume (sistema metrico) 4000 ml