Learn More
Cole-Parmer™ Ultralene XRF Window Film
Codice prodotto. 15390562 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore:
0.16 mil
Tipo:
Pellicola per finestre
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore Tipo Dimensione della confezione
15390562 0.16 mil Pellicola per finestre 1 rotolo
12594316 0.16 mil Pellicola per finestre pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15390562 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 3525
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Thin window film for XRF liquid sample cups.
  • Riduce al minimo le perdite che potrebbero danneggiare lo spettrofotometro
Order Info
Available in a variety of materials, each resistant to a range of chemicals. All sizes are compatible with X-Cell sample cups.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) XRF Spectrometers
Tipo Pellicola per finestre
Descrizione Roll
Dimensioni (L x P) 300 ft. x 2.87 in.
Da utilizzare con (applicazione) Covers sample window
Lunghezza (sistema imperiale) 300 piedi
Lunghezza (sistema metrico) 91.4 m
Materiale Ultralene
Larghezza (sistema imperiale) 2.87 in.
Quantità 1 rotolo
Temperature Range (Metric) Up to 100°C
Spessore 0.16 mil
Larghezza (sistema metrico) 7.28 cm