Learn More
Masterflex™ Ultramicrobore PTFE Tubing
Descrizione
- Ultramicrobore PTFE tubing
- Chemically inert
- Low permeability
- Lowest friction coefficient of any tubing
- Temperature range is -400 to +500deg;F (-240 to 260deg;C)
- Melts at 620deg;F (327deg;C)
- Tensile strength is 2500 to 4000psi
- PTFE tubing resin is UL-recognized and complies with FDA (21 CFR 177.1550) and USP Class VI requirements
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) interno | 1/500 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.051 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1/64 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.40 mm |
| Overall Length (English) | 100 ft. |
| Overall Length (Metric) | 30.5 m |
| Spessore (sistema imperiale) | 1/175 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.152 mm |
| Min. Operating Temperature (English) | -400deg;F |
| Vedi altri risultati |