Learn More
Qsonica Ultrasonic Homogenizer Converters
Codice prodotto. 15142889 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Converter Cable
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type unitSize
15142889 Converter Cable Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15142889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    143.70€ / pezzi 1
    Risparmia 29.30€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 12-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Qsonica Ultrasonic Homogenizer Converter works with either the Microson XL2000 or the Sonicator 3000 Ultrasonic Homogenizers to transform electrical signals into mechanical vibrations.
  • For use with Microson™ Model XL2000 or Sonicator™ 3000 Ultrasonic Homgenizers
  • Transforms electrical signal into mechanical vibrations
Specifica
Product Type Converter Cable
Lunghezza (sistema imperiale) 72 in.
Lunghezza (sistema metrico) 182.88 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for transform electrical signal into mechanical vibration
Da utilizzare con (apparecchiatura) Q500 and Q700 Sonicator™