Descrizione
- Il supporto per il viso morbido e flessibile si adatta perfettamente a qualsiasi forma del volto.
- Allo stesso modo, il grande volume interno consente di indossare gli occhiali anche sopra ai propri occhiali correttivi.
- Una ventilazione indiretta e la collaudata tecnologia di trattamento uvex supravision assicura un clima piacevole e una visuale libera.
- Le lenti di ricambio offrono un vantaggio sostenibile, ovvero possono essere facilmente sostituite quando necessario.
- Con uvex ultrasonic si è sempre soddisfatti.
Specifica
Specifica
| Lens Coating | Uncoated |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | Full-view Goggles |
| Materiale | Polycarbonate |
| Monouso | Reusable |
| Lens Material | Policarbonato |
| Materiale del telaio | Plastic |
| UV Protection | UV400 |
| Frame Type | Classic |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |