Learn More
Harvard Biochrom Misuratori di densità cellulare Ultrospec™ 10
Codice prodotto. 10704417
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di display:
LED
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di display unitSize
10704417 LED Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10704417 Fornitore Harvard Biochrom N. del fornitore 80211630
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Misura la densità delle cellule in sospensione a 600nm
  • Piccolo, portatile e facile da usare, lo strumento è in grado di misurare i tassi di crescita dell'E. coli, di altri batteri e lieviti
  • Alimentato a batteria e portatile per l'uso nei casi di coltura effettiva delle cellule
  • Utilizza la sorgente LED in combinazione con una fibra ottica avanzata
  • Manuale; accetta provette o celle di plastica monouso
  • Può essere utilizzato facilmente negli armadietti per l'incubazione, in condizioni anaerobiche e in altre aree del laboratorio in cui si esegue la coltura delle cellule
  • Le fuoriuscite possono essere rimosse facilmente dalla superficie liscia e l'area del compartimento delle cellule può essere sciacquata con formaldeide o con ossido di etilene per essere sterilizzata
  • Scarica i risultati su un PC o su una stampante per consentire una memorizzazione e un recupero dei dati più comodo
  • Uscita seriale con memoria a 99 posti
  • Dispositivo compatto che richiede manutenzione ridotta
  • Le batterie ricaricabili offrono quasi un mese di utilizzo senza cavo
L'utilizzo con linee cellulari di mammiferi è sconsigliato.
Specifica
Tipo di display LED
Accuracy >±0.05
Interfaccia RS232
Product Type Densimetro
Da utilizzare con (applicazione) Measuring Cell Density