Learn More
Biochrom Il misuratore di densità cellulare Ultrospec™ 30
Codice prodotto. 17968480
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Visible Spectrophotometer
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
17968480 Visible Spectrophotometer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17968480 Fornitore Biochrom N. del fornitore 80300801
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Il misuratore di densità cellulare Ultrospec™ 30 misura la densità delle cellule in sospensione a 600 nm/OD600.
  • Piccolo, portatile e facile da usare, lo strumento può misurare i tassi di crescita di E. coli, altri batteri e lieviti
  • Creare e salvare curve standard specifiche per cella da leggere più e più volte
  • Utilizzabile anche con gli standard McFarland
  • Touchscreen intuitivo per un facile utilizzo plug and play
  • Funzionante a batteria e portatile per l'uso nei luoghi in cui le cellule vengono effettivamente coltivate
  • Utilizza una sorgente luminosa a LED in combinazione con una fibra ottica avanzata
  • Portatile
  • Accetta cuvette da 10 x 10 mm o provette da 16 mm. Le provette da 10-12 mm richiedono un set di adattatori (codice articolo 80-3000-57)
  • Eventuali fuoriuscite possono essere facilmente rimosse dalla superficie liscia e l'area del vano cella può essere lavata con formaldeide o ossido di etilene per sterilizzarla
  • Salva i risultati a bordo o esportali tramite unità flash USB
  • Dispositivo compatto e che richiede poca manutenzione
  • Non consigliato per l'uso con linee cellulari di mammiferi
Specifica
Certificazione/Conformità CE and UKCA Marked, US and CAN Safety (ETL or equivalent)
Colore Black
Compatibilità 10 x 10 mm Cuvettes, 16 mm Test Tubes
Collegamenti USB-A, USB-C
Descrizione CellDensity Meter
Range di rilevamento 600 nm
Tipo di rilevatore Photodiode
Display LCD Touchscreen
Dimensioni (L x P x A) 170 x 210 x 50 mm
Lingue English, Chinese
Sorgente luminosa LED
Larghezza di banda spettrale 40 nm
Tipo Visible Spectrophotometer
Tensione 5 V
Wavelength Range 600 nm
Selezione della lunghezza d'onda 600 nm
Da utilizzare con (applicazione) Microbiology, Bacteria and Yeast Quantification
Interfaccia 4.3 in., 480 x 272 Pixel Resolution Backlit LCD Color Display
Design ottico LED, Diode Array
Photometric Accuracy Instrument < ± 0.05 A, 1 A using Neutral Density Filter
Gamma fotometrica Absorbance 0.3 to 2.0 A
Ripetibilità fotometrica ± 0.02 A at 1 A om 10 mm Cuvette
Tipo di spina USB-C, UK, Euro, USA, China
Consumo energetico 100 to 240 V, 50/60 Hz, 10 W
Forma Round
Contains internal rechargeable Li-Ion battery