Learn More
Umbelliferone, MedChemExpress
Descrizione
Umbelliferone (7-Hydroxycoumarin), a natural product of the coumarin family, is a fluorescing compound which can be used as a sunscreen agent.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Umbelliferone |
| CAS | 93-35-6 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H6O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 7-Hydroxycoumarin Hydrangin NSC 19790 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 6.67 mg/mL (41.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| SMILES | O=C1C=CC2=CC=C(O)C=C2O1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 162.14 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only