Learn More
Umeclidinium bromide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16487717
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16487717
Marca: Medchem Express HY12100
MedChemExpress Umeclidinium bromide is a novel mAChR antagonist. The affinity (Ki) of Umeclidinium bromide for the cloned human M1-M5 mAChRs ranges from 0.05 to 0.16 nM.
Umeclidinium bromide is a novel mAChR antagonist. The affinity (Ki) of Umeclidinium bromide for the cloned human M1-M5 mAChRs ranges from 0.05 to 0.16 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Umeclidinium bromide
Forma fisica Solid
CAS 869113-09-7
Colore Off-White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H34BrNO2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo GSK573719A
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 34 mg/mL (66.86 mM)
SMILES OC(C12CC[N+](CC2)(CCOCC3=CC=CC=C3)CC1)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5.[Br-]
Molecular Weight (g/mol) 508.49
Peso formulazione 508.49
Percent Purity 96.01%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.