Learn More
Kautex™ UN Screw Closure for Jerrycans
Codice prodotto. 17898177
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
White
Dimensione della confezione:
pezzi 700
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17898177 Black pezzi 700
17828187 White pezzi 700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17898177 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000095969
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00€
    266.73€ / pezzi 700
    Risparmia 9.27€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 18-01-2027
The UN Screw Closure for Jerrycans have tamper evident ring and foam insert to protect jerrycans with a 5 L to 10 L capacity.
  • With tamper evident ring and foam insert
  • DIN 51/55 for jerrycans with 5L and 10L capacity
  • PE
  • UN approval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità Reference Declaration of Compliance
Materiale chiusura Polyethylene
Dimensione chiusura 51 mm
Tipo di chiusura Screw Closure
Colore Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) None
Materiale Polyethylene
Product Type Closure