Learn More
Hecht Karl™ Unadjusted Specific Gravity Bottle
Codice prodotto. 10105921
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10105921 25 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10105921 Fornitore Hecht Karl™ N. del fornitore 42570024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.56€
    34.32€ / pezzi 1
    Risparmia 18.24€
    34% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-02-2027
Specifica
Quantità 1Each
Tipo Specific Gravity Bottle
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Product Type Specific Gravity Bottle