Learn More
Thermo Scientific™ Unassembled 4mL Screw Thread Vial Convenience Kits
Codice prodotto. 10027364
Cambia vista
Click to view available options
Materiale chiusura:
Phenolic
Polypropylene
Colore:
Amber
Clear
Setto:
PTFE/Silicone
Red PTFE/White Silicone
White Virgin PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale chiusura Colore Setto Dimensione della confezione
10027364 Polypropylene Clear PTFE/Silicone pezzi 100
12420238 Polypropylene Amber Red PTFE/White Silicone pezzi 100
12450238 Phenolic Clear White Virgin PTFE pezzi 100
12420258 Polypropylene Clear PTFE/Silicone pezzi 100
12400238 Polypropylene Amber Red PTFE/White Silicone pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10027364 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore C401588
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Choose convenient, unassembled screw thread vial kits, featuring caps with pre-assembled septa.
Thermo Scientific™ National Unassembled 4mL Screw Thread Vial Convenience Kits include vials and caps with pre-assembled septa.
  • All items remain handy and dust-free
  • Caps with pre-inserted septa are not attached to vials—packaged in polybags
Includes:
100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Black
Diametro (sistema metrico) interno 15 mm
Colore Clear
Materiale Glass, PTFE, Silicone
Pre-intagliato No
Volume (sistema metrico) 4 mL
Setto PTFE/Silicone
Include Vial: C4015-1, Closure: C4015-75A
N. per confezione 100
Spessore (sistema imperiale) 0.75 mil
Volume (sistema metrico) totale 4 mL
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap, Open Top, 8.5 mm hole
Dimensione chiusura 13-425
Septa Size (Metric) 13-425 mm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Product Type Unassembled Screw Vial Convenience Kit