Learn More
UNBS5162, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483107
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16483107 50 mg 50mg
16457068 10 mg 10mg
16407116 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16483107 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16509
MedChemExpress UNBS5162 is a pan-antagonist of CXCL chemokine expression, with anti-tumor activity.
UNBS5162 is a pan-antagonist of CXCL chemokine expression, with anti-tumor activity.
Specifica
Materiale o nome chimico UNBS5162
Forma fisica Solid
CAS 956590-23-1
Colore Yellow
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H18N4O3
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Informazioni di solubilità DMSO : 21.5 mg/mL (65.88 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(N)NC1=CC2=CC=CC(C(N(CCN(C)C)C3=O)=O)=C2C3=C1
Molecular Weight (g/mol) 326.35
Peso formulazione 326.35
Percent Purity 99.43%
Grado Research
Research purposes only