Learn More
R&D Systems™ UNC 6934
Codice prodotto. 18789166
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18789166 10 mg 10mg
18726186 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18789166 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 7183/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Antagonizes PWWP1 interaction with nucleosomal H3K36me2, alters NSD2 nucleolar localization
UNC 6934 binds to the N-terminal proline-tryptophan-tryptophan-proline (PWWP) domain of nuclear receptor-binding SET domain-containing 2 (NSD2). UNC 6934 inhibits PWWP1 interaction with nucleosomal H3K36me2 (IC50 = 104 nM) by occupying the canonical H3K36me2-binding pocket of PWWP1. It selectively binds endogenous NSD2 in cells and causes accumulation of endogenous NSD2 in the nucleolus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Cyclopropyl-3,4-dihydro-3-oxo-N-[[4-[(4-pyrimidinylamino)carbonyl]phenyl]methyl]-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxamide
CAS 2561494-77-5
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Lysine Methyltransferase Inhibitors
Formula molecolare C24H21N5O4