Learn More
UNC2025, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485108
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16485108 10 mg 10mg
16451347 50 mg 50mg
16435836 100 mg 100mg
16417837 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16485108 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12344
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress UNC2025 is a potent, ATP-competitive and highly orally active Mer/Flt3 inhibitor with IC50 values of 0.74 nM and 0.8 nM, respectively. UNC2025 is >45-fold selectivity for MERTK relative to Axl (IC50= 122 nM; Ki = 13.3 nM). UNC2025 exhibits an excellent PK properties, and can be used for the investigation of acute leukemia.
UNC2025 is a potent, ATP-competitive and highly orally active Mer/Flt3 inhibitor with IC50 values of 0.74 nM and 0.8 nM, respectively. UNC2025 is >45-fold selectivity for MERTK relative to Axl (IC50= 122 nM
Specifica
Materiale o nome chimico UNC2025
CAS 1429881-91-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H40N6O
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (69.92 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CN1CCN(CC2=CC=C(C3=CN([C@@H]4CC[C@@H](O)CC4)C5=NC(NCCCC)=NC=C53)C=C2)CC1
Molecular Weight (g/mol) 476.66
Peso formulazione 476.66
Percent Purity 96.86%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only