Learn More
Undecanedioic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Undecanedioic Acid |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H20O4/c12-10(13)8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15) |
| Peso formulazione | 216.14 |