Learn More
Undecanoic acid, 99%
Codice prodotto. 10693363 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10693363 5 g Bottiglia in vetro 5g
10713181 25 g Bottiglia in vetro 25g
10655232 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10693363 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 173970050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 112-37-8 | C11H22O2 | 186.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-37-8
Formula molecolare C11H22O2
Molecular Weight (g/mol) 186.29
Numero MDL MFCD00002730
InChI Key ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hendecanoic acid, undecylic acid, n-undecanoic acid, n-undecoic acid, n-undecylic acid, undecoic acid, undecanoate, 1-decanecarboxylic acid, undekansaeure, unii-138on3iiqg
PubChem CID 8180
ChEBI CHEBI:32368
IUPAC Name undecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Undecanoic acid
Nota nome 99%
Punto di fusione 28.5°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 284.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)9CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 02, 358
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,cresols and 1-butanol
Peso formulazione 186.29
Percent Purity 99%
Forma fisica Low Melting Solid