Specifica
| Materiale o nome chimico | Undecanoic acid |
| Nota nome | 99% |
| Punto di fusione | 28.5°C |
| Colore | White to Yellow |
| Punti di ebollizione | 284.0°C |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3(CH2)9CO2H |
| Vedi altri risultati |