Learn More
Undecanoic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16439316
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16439316 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16439316 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW004282
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Undecanoic acid (Undecanoate) is a monocarboxylic acid with antimycotic property, which inhibits the production of exocellular keratinase, lipase and the biosynthesis of several phospholipids in T. rubrum.
Undecanoic acid (Undecanoate) is a monocarboxylic acid with antimycotic property, which inhibits the production of exocellular keratinase, lipase and the biosynthesis of several phospholipids in T. rubrum.
Specifica
Materiale o nome chimico Undecanoic acid
Forma fisica Solid-Liquid Mixture
CAS 112-37-8
Colore Colorless
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H22O2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Undecanoate Hendecanoic acid
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (536.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CCCCCCCCCC)O
Molecular Weight (g/mol) 186.29
Peso formulazione 186.29
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only