Learn More
Undecanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30452540
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452540 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452540 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCU7888505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Undecanoic acid (Undecylic acid)
CAS 112-37-8
Formula molecolare C11 H22 O2
Quantità 5 g
Sinonimo Undecanoic acid (6CI','8CI','9CI','ACI), 1-Decanecarboxylic acid, 1n-Undecoic acid, Hendecanoic acid, n-Undecanoic acid, n-Undecoic acid, n-Undecylic acid, NSC 7885, Undecylic acid
InChI Formula InChI=1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC Name undecanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 186.29
Peso formulazione 186.162