Learn More
Undecanophenone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11321517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11321517 25 g 25g
11311517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11321517 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02119.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4433-30-1
Formula molecolare C17H26O
Molecular Weight (g/mol) 246.394
Numero MDL MFCD00051548
InChI Key LHJBFOGCFZHBAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo undecanophenone, n-undecanophenone, 1-phenylundecanone, 1-undecanone, 1-phenyl, decyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-undecanone, 1-phenyl-undecan-1-one, 1-phenyl-1-undecanone #, acmc-209jx6
PubChem CID 78167
IUPAC Name 1-phenylundecan-1-one
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Undecanophenone
Punto di fusione 28°C to 30°C
Punti di ebollizione 202°C to 204°C (14 mmHg)
Quantità 25 g
Beilstein 2211502
Peso formulazione 246.39
Percent Purity 97%