Learn More
Undecylbenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Undecylbenzene |
| CAS | 6742-54-7 |
| Formula molecolare | C17H28 |
| Quantità | 25 mL |
| Sinonimo | 1-Phenyl-undecane, NSC 251008, n-Undecylbenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H28/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-14-17-15-12-10-13-16-17/h10,12-13,15-16H,2-9,11,14H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | undecylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 232.4 |
| Peso formulazione | 232.2191 |