Learn More
Thermo Scientific Chemicals Undecylenic acid, 98+%
Codice prodotto. 10265480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
2.50kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10265480 250 g Bottiglia in vetro 250g
10317570 500 g Bottiglia in vetro 500g
10618064 2.5 kg Plastic drum 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10265480 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 154492500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 112-38-9 | C11H20O2 | 184.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-38-9
Formula molecolare C11H20O2
Molecular Weight (g/mol) 184.28
Numero MDL MFCD00004442
InChI Key FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 10-undecenoic acid, undecylenic acid, desenex, 10-hendecenoic acid, renselin, declid, sevinon, 10-undecylenic acid, 9-undecylenic acid, undecyl-10-enic acid
PubChem CID 5634
ChEBI CHEBI:35045
IUPAC Name undec-10-enoic acid
SMILES C=CCCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Undecylenic acid
Nota nome 99%
Punto di fusione 24.5°C
Colore Yellow
Densità 0.9110g/mL
Punti di ebollizione 275.0°C
Punto d'infiammabilità 148°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CH(CH2)8CO2H
Indice di rifrazione 1.4470 to 1.4480
Quantità 250 g
Indice di Merck 15, 10033
Gravità specifica 0.911
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,benzene,with fixed and volatile oils
Peso formulazione 184.28
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid or Liquid