Learn More
Thermo Scientific Chemicals Undecylenic acid, 98+%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Undecylenic acid |
| Nota nome | 99% |
| Punto di fusione | 24.5°C |
| Colore | Yellow |
| Densità | 0.9110g/mL |
| Punti di ebollizione | 275.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 148°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% min. (GC) |
| Imballaggio | Plastic drum |
| Vedi altri risultati |