Learn More
Undecylenic aldehyde, 97%
Codice prodotto. 10776571 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10776571 25 g Bottiglia in vetro 25g
10215490 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10776571 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 157990250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 112-45-8 | C11H20O | 168.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-45-8
Formula molecolare C11H20O
Molecular Weight (g/mol) 168.28
Numero MDL MFCD00007032
InChI Key OFHHDSQXFXLTKC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 10-undecenal, undecylenic aldehyde, undecylenaldehyde, hendecenal, 10-undecen-1-al, 1-undecen-10-al, 10-undecylenealdehyde, 10-hendecenal, 10-undecenyl aldehyde, c-11 aldehyde, undecylenic
PubChem CID 8187
IUPAC Name undec-10-enal
SMILES C=CCCCCCCCCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Undecylenic aldehyde
Nota nome 97%
Punto di fusione 7°C
Colore White
Densità 0.8450g/mL
Punti di ebollizione 235°C
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CH(CH2)8CHO
Indice di rifrazione 1.4417 to 1.4437
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.845
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 80% alcohol,soluble in fixed oils,insoluble in glycerin
Peso formulazione 168.28
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals