Learn More
Köttermann Underbench Safety Cabinet
Codice prodotto. 17392129
Cambia vista
Click to view available options
Door Style:
Drawer
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Door Style Dimensione della confezione
17392129 Drawer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17392129 Fornitore Köttermann N. del fornitore 37100032
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Underbench Safety Cabinet is ideal for flammable hazardous substances, complying with fire resistance class standards (Type 90).
  • Low design to fit under laboratory bench
  • Fire resistant (Type 90)
  • Features two pull-out doors
Specifica
Dimensioni (P x L x A) 570 x 1400 x 720 mm
Door Style Drawer
N. di sportelli 2