Learn More
BICASA Undercounter Cabinet on Casters
Codice prodotto. 30057549 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Anthracite
Blue
Light Gray
Red
Dimensioni (P x L x A):
1200 x (500 + 20) x 760 mm
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Lato del perno:
Left
Left and Right
Right
Dimensione della confezione:
Pezzo
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (P x L x A) Lato del perno unitSize
30057549 Anthracite 600 x (500 + 20) x 760 mm Left Pezzo
30057540 Anthracite 600 x (500 + 20) x 630 mm Left Pezzo
30057572 Blue 600 x (500 + 20) x 630 mm Left Pezzo
30057604 Red 600 x (500 + 20) x 630 mm Left Pezzo
30057580 Light Gray 600 x (500 + 20) x 630 mm Right Pezzo
30057551 Anthracite 600 x (500 + 20) x 630 mm Right Pezzo
30057602 Blue 600 x (500 + 20) x 630 mm Right Pezzo
30057605 Red 600 x (500 + 20) x 630 mm Right Pezzo
30057607 Blue 600 x (500 + 20) x 760 mm Left Pezzo
30057552 Red 600 x (500 + 20) x 760 mm Left Pezzo
30057578 Light Gray 600 x (500 + 20) x 760 mm Right Pezzo
30057536 Anthracite 600 x (500 + 20) x 760 mm Right Pezzo
30057611 Blue 600 x (500 + 20) x 760 mm Right Pezzo
30057614 Red 600 x (500 + 20) x 760 mm Right Pezzo
30057613 Anthracite 900 x (500 + 20) x 760 mm Left and Right Pezzo
30057570 Blue 900 x (500 + 20) x 760 mm Left and Right Pezzo
30057600 Red 900 x (500 + 20) x 760 mm Left and Right Pezzo
30057575 Anthracite 1200 x (500 + 20) x 760 mm Left and Right Pezzo
30057565 Blue 1200 x (500 + 20) x 760 mm Left and Right Pezzo
30057542 Red 1200 x (500 + 20) x 760 mm Left and Right Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 30057549 Fornitore BICASA N. del fornitore TN.DL.0600.760A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Undercounter Cabinet on Casters with fire-retardant particleboard body.
  • Undercounter cabinets on casters
  • EN 16121:2017 certified and/or complied
  • Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads), 2 with lockable with brakes - Height 100 mm
  • Doors: 270° opening - Automatic hold-closing hinges
  • Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
  • Steel sheet shelf (height-adjustable) - Keyable lock as option
Specifica
Product Type Mobile Storage Cabinet
Colore Anthracite
Tipo di armadietto Underbench cabinet
Dimensioni (P x L x A) 600 x (500 + 20) x 760 mm
Lato del perno Left
N. di sportelli 1
N. di cassetti None
Larghezza (sistema imperiale) 23.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 600 mm
Con ruote Yes
Materiale Melamine