Learn More
BICASA Undercounter Cabinet on Casters
Codice prodotto. 30057570 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Anthracite
Blue
Light Gray
Red
Dimensioni (P x L x A):
1200 x (500 + 20) x 760 mm
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Lato del perno:
Left
Left and Right
Right
Dimensione della confezione:
Pezzo
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (P x L x A) Lato del perno unitSize
30057570 Blue 900 x (500 + 20) x 760 mm Left and Right Pezzo
30057540 Anthracite 600 x (500 + 20) x 630 mm Left Pezzo
30057572 Blue 600 x (500 + 20) x 630 mm Left Pezzo
30057604 Red 600 x (500 + 20) x 630 mm Left Pezzo
30057580 Light Gray 600 x (500 + 20) x 630 mm Right Pezzo
30057551 Anthracite 600 x (500 + 20) x 630 mm Right Pezzo
30057602 Blue 600 x (500 + 20) x 630 mm Right Pezzo
30057605 Red 600 x (500 + 20) x 630 mm Right Pezzo
30057549 Anthracite 600 x (500 + 20) x 760 mm Left Pezzo
30057607 Blue 600 x (500 + 20) x 760 mm Left Pezzo
30057552 Red 600 x (500 + 20) x 760 mm Left Pezzo
30057578 Light Gray 600 x (500 + 20) x 760 mm Right Pezzo
30057536 Anthracite 600 x (500 + 20) x 760 mm Right Pezzo
30057611 Blue 600 x (500 + 20) x 760 mm Right Pezzo
30057614 Red 600 x (500 + 20) x 760 mm Right Pezzo
30057613 Anthracite 900 x (500 + 20) x 760 mm Left and Right Pezzo
30057600 Red 900 x (500 + 20) x 760 mm Left and Right Pezzo
30057575 Anthracite 1200 x (500 + 20) x 760 mm Left and Right Pezzo
30057565 Blue 1200 x (500 + 20) x 760 mm Left and Right Pezzo
30057542 Red 1200 x (500 + 20) x 760 mm Left and Right Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 30057570 Fornitore BICASA N. del fornitore TN.DO.0900.760B
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Undercounter Cabinet on Casters with fire-retardant particleboard body.
  • Undercounter cabinets on casters
  • EN 16121:2017 certified and/or complied
  • Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads), 2 with lockable with brakes - Height 100 mm
  • Doors: 270° opening - Automatic hold-closing hinges
  • Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
  • Steel sheet shelf (height-adjustable) - Keyable lock as option
Specifica
Product Type Mobile Storage Cabinet
Colore Blue
Tipo di armadietto Underbench cabinet
Dimensioni (P x L x A) 900 x (500 + 20) x 760 mm
Lato del perno Left and Right
N. di sportelli 2
N. di cassetti None
Larghezza (sistema imperiale) 35.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 900 mm
Con ruote Yes
Materiale Melamine