Learn More
BICASA Mobiletto contenitore su ruote
Codice prodotto. 17487413 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (P x L x A):
600 x 520 x 630 mm
600 x 520 x 760 mm
900 x 520 x 760 mm
1200 x 520 x 760 mm
N. di sportelli:
1
2
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (P x L x A) N. di sportelli unitSize
17487413 600 x 520 x 630 mm 1 Pezzo
17497413 600 x 520 x 760 mm 1 Pezzo
17407423 900 x 520 x 760 mm 2 Pezzo
17417423 1200 x 520 x 760 mm 2 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17487413 Fornitore BICASA N. del fornitore TN.DL.0600.630
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mobiletto contenitore su ruote - Corpo in nobilitato ignifugo - 1 ripiano interno
  • Mobiletto contenitore su ruote
  • Certificato e/o conforme alla norma EN 16121:2017
  • Telaio di base in metallo con 4 ruote girevoli (cassa in Poliammide e battistrada in gomma termoplastica); le 2 frontali con freno di bloccaggio – Altezza mm 100
  • Ante: apertura fino a 270° – Cerniere con aggancio automatico
  • Profondità del corpo mm 500 + mm 20 di Maniglia ergonomica in alluminio anodizzato e verniciato
  • Ripiano interno in metallo (regolabile in altezza)
  • Serratura opzionale
  • Colori frontali disponibili: Grigio, Rosso, Blu, Antracite
Specifica
Colore Light Gray
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di armadietto Mobile
Certificazione/Conformità EN 16121
Dimensioni (P x L x A) 600 x 520 x 630 mm
Tipo di sportello Solid
Lato del perno Left
N. di sportelli 1
N. di ripiani 1
Tipo di ruote 4 Plastic Swivel Casters, 2 with Lockable Brake
Con ruote Yes