Descrizione
- Mobiletto contenitore su ruote
- Certificato e/o conforme alla norma EN 16121:2017
- Telaio di base in metallo con 4 ruote girevoli (cassa in Poliammide e battistrada in gomma termoplastica); le 2 frontali con freno di bloccaggio – Altezza mm 100
- Ante: apertura fino a 270° – Cerniere con aggancio automatico
- Profondità del corpo mm 500 + mm 20 di Maniglia ergonomica in alluminio anodizzato e verniciato
- Ripiano interno in metallo (regolabile in altezza)
- Serratura opzionale
- Colori frontali disponibili: Grigio, Rosso, Blu, Antracite
Specifica
Specifica
| Colore | Light Gray |
| Dimensioni (P x L x A) | 600 x 520 x 760 mm |
| Tipo di sportello | Solid |
| Tipo di armadietto | Mobile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | EN 16121 |
| Lato del perno | Left |
| N. di sportelli | 1 |
| N. di ripiani | 1 |
| Tipo di ruote | 4 Plastic Swivel Casters, 2 with Lockable Brake |
| Vedi altri risultati |