Learn More
BICASA Undercounter Drawer Cabinet on Casters
Codice prodotto. 30057561 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Anthracite
Blue
Light Gray
Red
Dimensioni (P x L x A):
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (P x L x A) Dimensione della confezione
30057561 Light Gray 600 x (500 + 20) x 760 mm Pezzo
30057571 Light Gray 600 x (500 + 20) x 630 mm Pezzo
30057583 Anthracite 600 x (500 + 20) x 630 mm Pezzo
30057581 Blue 600 x (500 + 20) x 630 mm Pezzo
30057610 Red 600 x (500 + 20) x 630 mm Pezzo
30057562 Anthracite 600 x (500 + 20) x 760 mm Pezzo
30057566 Blue 600 x (500 + 20) x 760 mm Pezzo
30057589 Red 600 x (500 + 20) x 760 mm Pezzo
30057601 Light Gray 900 x (500 + 20) x 760 mm Pezzo
30057599 Anthracite 900 x (500 + 20) x 760 mm Pezzo
30057579 Blue 900 x (500 + 20) x 760 mm Pezzo
30057563 Red 900 x (500 + 20) x 760 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 30057561 Fornitore BICASA N. del fornitore TN.DW.0600.760
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Undercounter Drawer Cabinet on Casters with fire-retardant particleboard body and drawers with soft closing and single lock.
  • Undercounter cabinets on casters
  • Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads), 2 with lockable with brakes - Height mm 100
  • Central locking system as standard
  • Anti-tilt safety system to open only one drawer at a time
  • Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
Specifica
Product Type Mobile Storage Cabinet
Colore Light Gray
Tipo di armadietto Underbench cabinet
Dimensioni (P x L x A) 600 x (500 + 20) x 760 mm
N. di sportelli 1
N. di cassetti 4
Larghezza (sistema imperiale) 23.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 600 mm
Con ruote Yes
Materiale Melamine