Learn More
BICASA Undercounter Drawer Cabinet on Casters
Codice prodotto. 30057579 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Anthracite
Blue
Light Gray
Red
Dimensioni (P x L x A):
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (P x L x A) unitSize
30057579 Blue 900 x (500 + 20) x 760 mm Pezzo
30057571 Light Gray 600 x (500 + 20) x 630 mm Pezzo
30057583 Anthracite 600 x (500 + 20) x 630 mm Pezzo
30057581 Blue 600 x (500 + 20) x 630 mm Pezzo
30057610 Red 600 x (500 + 20) x 630 mm Pezzo
30057561 Light Gray 600 x (500 + 20) x 760 mm Pezzo
30057562 Anthracite 600 x (500 + 20) x 760 mm Pezzo
30057566 Blue 600 x (500 + 20) x 760 mm Pezzo
30057589 Red 600 x (500 + 20) x 760 mm Pezzo
30057601 Light Gray 900 x (500 + 20) x 760 mm Pezzo
30057599 Anthracite 900 x (500 + 20) x 760 mm Pezzo
30057563 Red 900 x (500 + 20) x 760 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 30057579 Fornitore BICASA N. del fornitore TN.DW.0900.760B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Undercounter Drawer Cabinet on Casters with fire-retardant particleboard body and drawers with soft closing and single lock.
  • Undercounter cabinets on casters
  • Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads), 2 with lockable with brakes - Height mm 100
  • Central locking system as standard
  • Anti-tilt safety system to open only one drawer at a time
  • Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
Specifica
Product Type Mobile Storage Cabinet
Colore Blue
Tipo di armadietto Underbench cabinet
Dimensioni (P x L x A) 900 x (500 + 20) x 760 mm
N. di sportelli None
N. di cassetti 4
Larghezza (sistema imperiale) 35.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 900 mm
Con ruote Yes
Materiale Melamine