Learn More
Haldenwanger™ Mortaio in porcellana satinato
Codice prodotto. 12323328
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 ml
75 ml
100 ml
250 ml
400 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12323328 100 ml Pezzo
12343328 250 ml Pezzo
12353328 400 ml Pezzo
12313328 75 ml Pezzo
12303328 70 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12323328 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 55/2/RAUH
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use these mortars for a variety of laboratory applications. Haldenwanger™ Unglazed Porcelain Mortars are constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Grinding surfaces are unglazed
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 80 mm
Product Type Mortaio
Materiale Porcellana
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Finitura Non levigato
Capacità (sistema metrico) 100 ml